Learn More
Nickel, AAS standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
Artikelnummer. p-7080422
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11309179
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 088082.AE
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL Number MFCD00011137
Spezifikation
Physical Form Liquid
Concentration Ni in 5% HNO3
UN Number UN3264
Color Colorless
Quantity 100 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Nickel, AAS standard solution, Ni 1000μg/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel, AAS standard solution, Specpure, Ni 1000µg/ml
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Carcinogenicity Category 1A
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Reproductive toxicity Category 1B
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H350i-May cause cancer by inhalation.
  • H360D-May damage the unborn child.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
  • EUH208-Contains . May produce an allergic reaction.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Nitric acid, Nickel(II) nitrate, hexahydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt