Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Specifica
| Material | Nickel |
| Type | Dish Lid |
| Diameter (Metric) | 85 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto