Learn More
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93928-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18656530
  • 188.00€ / 0.02mL
Description
NCKAP1 Polyclonal antibody specifically detects NCKAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NCKAP1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
FLJ11291, HEM2p125Nap1, KIAA0587, Membrane-associated protein HEM-2, MGC8981, NAP 1, NAP125, NAP1Nap1, NCK-associated protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human NCKAP1 (NP_038464.1). MSRSVLQPSQQKLAEKLTILNDRGVGMLTRLYNIKKACGDPKAKPSYLIDKNLESAVKFIVRKFPAVETRNNNQQLAQLQKEKSEILKNLALYYFTFVDVMEFKDHVCELLNTIDVCQVFFDITVNFDLTKNYLDLIITYTTLMILLSRIEERKAIIGLYNYAHEMTHGASDREYPRLGQMIVDYENPLKKMMEEFVPHSKSLSDALISLQMVYPRRNLSADQWRNAQLLSLISAPSTMLNPAQSDTMPC
0.02 mL
Apoptosis
10787
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt