Learn More
Biochrom NanoVue Plus Spectrophotometer
Easy to use instrument designed for reliable measurements of nucleic acids and proteins. Operates without the use of a PC.
Brand:  Biochrom 28956057
Product Code. 10506405
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • IQ/OQ Documents available
  • Gold-colored sample plate enhances compatibility with the wide range of chemicals and sample types used in today's busy laboratories.
  • Predefined methods for protein quantitation, including direct UV, Bradford, BCA, Biuret, and Lowry, with capability to run up to 27 standards.
  • Accurately assays low volumes of 0.5 to 5μL conserving precious samples.
  • Two pathlengths - 0.2mm and 0.5mm
  • Convenient, drop and read sample plate eliminates the need for cuvettes and capillaries.
  • Predefined methods for nucleic acid quantitation, including concentration and purity.
  • UV-Visible spectrophotometer for quick and accurate quantitation of nucleic acids and protein samples.
  • No PC: Large, high-resolution graphical display enables a quick read of relevant results.
  • Calibration curves, kinetics or ratio measurements are all displayed at the touch of a button.
  • Hydrophobic plate reduces sample carry over and allows for excellent sample recovery.
Specifica
Specifica
Max. ±1% at 259 nm (at 0.7 to 0.8 A using uracil)
260 x 390 x 100 mm
5 nm
200 to 1100 nm
0.2 mm or 0.5 mm (automatic or manual)
±0.5 nm
Twin CCD Array
Xenon
Spectrophotometer
100/240 V ± 10%, 50/60 Hz, 50 V
±2 nm
4.5 kg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato