Learn More
N-(2-Pyridyl)thiourea, 98%
Product Code. 11397786
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11397786
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11465.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
N-(2-Pyridyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-(2-Pyridyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14294-11-2
Molecular Formula C6H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 153.20
MDL Number MFCD00041227
InChI Key SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
PubChem CID 1490491
IUPAC Name pyridin-2-ylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Specifications
Melting Point 146°C to 149°C
Odor Odorless
Quantity 1 g
UN Number UN2811
Beilstein 117849
Formula Weight 153.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-(2-Pyridyl)thiourea
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato