Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Disposable Low-profile Microtome Blades
Product Code. 10454379 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Product Type:
Microtome Blade, Premier
Microtome Blade, Premier Plus
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10454379
Brand: Epredia™ 3052835
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Section hard tissues and high-quality thin sections with high-performance with Epredia™ MX35 Premier™ disposable low-profile microtome blades.
  • Sharper edge with increased durability for longer blade life
  • Premier Plus blades provide greater durability, superior sharpness for lower blade friction and longer blade life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Microtome Blade, Premier Plus
Profile Low
For Use With (Application) Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues)
Disposable Single-use
Cutting Angle 34°
Thickness (English) 0.01 in.
Thickness (Metric) 0.24 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado