Learn More
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps
Product Code. 15742269 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Jaw Type:
2-Prong Dual Adjust
2-Prong Single Adjust
3-Prong Dual Adjust
3-Prong Single Adjust
Length (Metric):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Material:
Nickel-plated
Stainless Steel
Unit Size:
Each
Product Code. 15742269
Brand: OHAUS™ 30392220
Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
  • Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
  • Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
  • Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
  • Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Multi-purpose Clamp
Material Stainless Steel
Includes Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers
Description Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2DSM
Diameter (Metric) 11 mm
Length (English) 9.02 in.
Length (English) Arm 5.000 in.
Length (Metric) 229 mm
Length (Metric) Arm 127 mm
Size Medium
Size (Metric) Grip 0 to 75 mm
Jaw Type 2-Prong Dual Adjust
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado