Learn More
Invitrogen™ Mouse IgG2b Isotype Control
Mouse Isotype Control
Marca:  Invitrogen™ MG2B00
Código de producto. 10343743
  • 114.00€ / 500µL
Estimated Shipment: 04-10-2024
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Mouse IgG2b Isotype Control for Flow
Mouse IgG2b Control antibody specifically detects Mouse IgG2b in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgG2b
Unconjugated
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
purified
ASR
Isotype Control (Primary)
2-8°C
IgG2b
Wet Ice
Flow Cytometry
PBS with 0.1% sodium azide
Mouse
500 μL
Whole Antibody
Not Applicable
Liquid
50 Tests
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales