Learn More
Corning™ Modified Impeller Assembly
Tienda Corning Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Magnetically-Driven 15L Proculture Spinner Flask
Magnetically-Driven 3L Proculture Spinner Flask
Magnetically-Driven 8L Proculture Spinner Flask
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Impeller shaft with dual bearing |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Magnetically-Driven 15L Proculture Spinner Flask |
| Sterility | Non-sterile |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido