Learn More
Ansell Microgard™ 1500 Navy Coveralls with Hood
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 40
Pack of 50
Descrizione
- Coverall with 3-piece hood
- Elasticated wrists, waist, and ankles
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap
- Filter 100% of particles >3 microns
- Air and water vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone-free for spray painting applications
- Optimised body fit for wearer comfort and safety
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | SMS Polypropylene |
| Color | Navy |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto