Learn More
Mettler Toledo™ Mettler Toledo™ Micro pH Electrode: LE422
Codice prodotto. 15123416 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Connector Types:
BNC
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. 15123416
Marca: Mettler Toledo™ 30089747
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for measuring in small or narrow neck vessels or test tubes
  • Ag/AgCl reference system
  • Gel electrolyte filling
  • Low maintenance
  • U-membrane glass
  • Glass shaft
  • Ceramic frit
  • LE cap at electrode head
Specifications:
  • pH Range: 0 to 14
  • Zero Point (pH): 7.00±0.25
  • Temperature Range: 0° to 80°C
  • Membrane Resistance: <250MOhm
  • Lower Shaft Length: 90mm
  • Lower Shaft Dia.: 4.3mm
  • Cable Length: 1m
  • Connector: BNC
Recommended Storage
Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description pH electrode LE422
Connector Types BNC
Material Glass
pH Range 0 to 14
Filling Solution Type Gel
For Use With (Application) Measuring in small or narrow neck vessels or test tubes.
Internal Reference Ag/AgCl
Model pH electrode LE422
Storage Requirements Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
Temperature (Metric) Range 0°C to 80°C
Length (Metric) Cable 1 m
Length (Metric) Stem 90 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato