Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
Product Code. 12689185 Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Filling Solution Type:
0.5 mol/L MgSO4
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
For Use With (Equipment):
Ammonium ISE
Bromide ISE
Calcium ISE
Chloride ISE
Fluoride ISE
Nitrate ISE
Potassium ISE
Unit Size:
20mL
Product Code. 12689185
Brand: Mettler Toledo™ 51340031
For use with ISE combination electrodes.
For use with ISE combination electrodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Electrolyte for Fluoride ISE, 20mL
For Use With (Equipment) Fluoride ISE
Type ISE Filling Solution
Filling Solution Type 3 mol/L KCl
For Use With (Application) Determine the Fluoride concentration in samples
Packaging Bottle
Quantity 20 mL
Temperature (English) Operating 32°F to 176°F
Temperature (Metric) Operating 0°C to 80°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato