Learn More
Metro™ Wire Shelving Track Sets
Product Code. 15997301
Click to view available options
Length (English):
27 in.
72 in.
84 in.
96 in.
108 in.
120 in.
132 in.
144 in.
156 in.
168 in.
180 in.
192 in.
204 in.
216 in.
228 in.
240 in.
252 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 15997301
Brand: Metro™ TTS11NA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ Top Track™ shelving.
  • Track sets include necessary sections of track for assembling track runs up to 21 ft. (640 cm)
  • Coated with Microban™ antimicrobial protection
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets.
Spezifikation
Product Type Track Set
For Use With (Equipment) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ top track shelving
Includes Necessary sections of track for assembling track runs of 1830 to 6405mm
Length (English) 132 in.
Length (Metric) 335.3 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt