Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Artikelnummer. 15976621
Klik for at se tilgængelige muligheder
Width (English):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Length (English):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15976621
Brand: Metro™ 2136NFS
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
  • All-stainless construction
  • Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Tekniske data
Product Type Solid Shelf
Color Silver
Material Stainless Steel
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x W) 36 x 21 in. (91.4 x 53 cm)
For Use With (Equipment) Metro Super Erecta Shelving System
Length (English) 36 in.
Length (Metric) 91.4 cm
Width (English) 21 in.
Width (Metric) 53 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.