Learn More
Metro™ Super Erecta™ Heavy Duty Stainless Steel Cantilever Shelf
Product Code. p-4414174
Click to view available options
Length (English):
54 in.
60 in.
Material:
Chrome
Stainless Steel
Unit Size:
Each
Product Code. 15906561
Brand: Metro™ 1260CHS
Only null left
Add to basket
Add to basket
Heavy duty stainless steel cantilever shelf is a handy and easy way to expand shelving space in Metro™ Super Erecta™ systems.
  • Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
  • For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
  • Width: 12 in.
Order Info
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Specifications
Product Type Wire Shelf
Dimensions (L x W) 60 x 12 in.
For Use With (Equipment) HD Super™
Length (English) 60 in.
Length (Metric) 152.4 cm
Width (English) 12 in.
Width (Metric) 30.48 cm
Material Stainless Steel
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.