Learn More
Methyl 4-(methylamino)benzoate, 98%
Código de producto. p-7021217
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11435533
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13460.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 18358-63-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
It is slightly soluble in water. (1.2 g/L) (25°C insoluble in hexane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 18358-63-9
Molecular Formula C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
MDL Number MFCD00017198
InChI Key LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
PubChem CID 140375
IUPAC Name methyl 4-(methylamino)benzoate
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Melting Point 92°C to 97°C
Quantity 5 g
Beilstein 2803327
Solubility Information It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Formula Weight 165.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 4-(methylamino)benzoate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado