Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Wash Solution
Codice prodotto. 16305035
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000 reactions
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16305035
Marca: Applied Biosystems™ A42360
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This wash solution is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit.
This wash solution is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more wash solution than is provided in the kit.
Important: This wash solution may develop inert white or brown particulates that float in solution. This is not a cause for concern and does not negatively affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sample Type Serum, Viral Samples, Buccal Samples, Blood, Cells, Bacteria, Fungi, Yeast
Capacity 1000 mL
Content And Storage Store at room temperature.
For Use With (Application) Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
High-throughput Compatibility High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols
Product Line MagMAX
Purification Target Viral DNA⁄RNA, Pathogen DNA⁄RNA, Total Nucleic Acids
Quantity 1000 mL
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato