Learn More
Abnova™ LASP1 Recombinant Protein
Brand:  Abnova™ H00003927-P01.10ug
 View more versions of this product
Product Code. 16147321
  • 344.00€ / 10µg
Explore more special offers
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH12460
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
54.5
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 μg
MNPNCARCGKIVYPTEKVNCLDKFWHKACFHCETCKMTLNMKNYKGYEKKPYCNAHYPKQSFTMVADTPENLRLKQQSRLQSQVRYKEEFEKNKGKGFSVVADTPELQRIKKTQDQISNIKYHEEFEKSRMGPSGGEGMEPERRDSQDGSSYRRPLEQQQPHHIPTSAPVYQQPQQQPVAQSYGGYKEPAAPVSIQRSAPGGGGKRYRAAYDYSAADEDAVSFQDGDTIVNVQQIDDGWMYGTVERTGDTGMLPANYVEAI
Lasp-1/MLN50
LASP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3927
LASP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LASP1
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado