Learn More
Labconco™ PrimeMate™ Vacuum Pump Oil
For use with the Labconco PrimeMate Oil Change System
324.00€ - 650.00€
Specifications
For Use With (Equipment) | PrimeMate Oil Change System |
---|---|
Volume (Metric) | 3.8 L |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17104534
|
Labconco™
1988001 |
Vacuum Pump Oil |
324.00€
Each |
Estimated Shipment: 14-05-2025
Log in to see stock. |
||||||
15103025
|
Labconco™
7541300 |
Synthetic Vacuum Pump Oil |
650.00€
Each |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||||
Descrizione
- Choice of one gallon (3.8L) hydro-treated paraffinic hydrocarbon oil or synthetic hydrocarbon oil
- Recommended for Labconco general purpose vacuum pumps
Specifica
PrimeMate Oil Change System | |
3.8 L |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Labconco™ PrimeMate™ Vacuum Pump Oil