Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Closures for Sample Vials
Product Code. 11853133
Click to view available options
Closure Size:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Unit Size:
Pack of 144
Product Code. 11853133
Brand: DWK Life Sciences 7380224400
Only null left
Add to basket
Add to basket
Black phenolic closure with PTFE-lined cap
  • Works with media bottles and screw-thread vials
  • Special black phenolic material (wood filled) very resistant to the effects of temperature and steam encountered in autoclaving
  • Cemented-in PTFE-faced rubber liner is provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Closure Size 24-400
Liner Material PTFE, Rubber
Product Type Screw Cap
Autoclavable Autoclavable
Material Phenolic
Color Black
For Use With (Equipment) Sample Vials
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.