missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ketanserin tartrate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
Description
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
Spécification
Spécification
Quantity | 250 mg |
Formula Weight | 545.52 |
Percent Purity | >97% |
Chemical Name or Material | Ketanserin tartrate |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu