Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture media)
Product Code. 13335394
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Unit Size:
50mL
Product Code. 13335394
Brand: Invitrogen™ 4478359
Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture media) enables fast and efficient enrichment of intact exosomes from cell culture media samples.
Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture media) enables fast and efficient enrichment of intact exosomes from cell culture media samples.
  • Maximize recovery of intact exosomes for any type of downstream application
  • Maximize flexibility—can be scaled up or down depending on the sample size
  • Enables simple and reliable concentration of intact exosomes from cell media samples
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 2°C to 8°C.
Product Type Total Exosome Isolation
Final Product Type Exosomes
Quantity 50 mL
Sample Type Cell Culture Media
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato