Learn More
Invitrogen™ S. cerevisiae Hansen BY4741
For cloning and transformation
Marca:  Invitrogen™ 95400.BY4741
Codice prodotto. 10119542
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The S. cerevisiae Hansen strains are the parental yeast strains from which deletions were derived.
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hansen BY4741
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ S. cerevisiae Hansen BY4741 > S. cerevisiae Hansen BY4741
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato