Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Solids pH Electrodes
Codice prodotto. 11997771 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Connector Types:
BNC IP67
Multi-Pin
S7
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11997771
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343156
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A low maintenance glass pH electrode with an integrated temperature probe featuring a clog-free, open junction that eliminates the risk of protein fouling. Its spear shaped tip is designed for piercing solid and semi-solid food samples (IP67 rated).
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Meats
  • Cheese
  • Seafood
  • Dough
  • Milk and cream
  • Butter, yogurt, ice cream
  • Fruits and vegetables
  • Ready-made meals
  • Solid and semi-solid food samples
Accessories & Care
  • Open junction and non-refillable - no additional electrolyte required
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description pH Electrode InLab Solids Go-ISM
Connector Types BNC IP67
Junction Open
Material Glass
pH Range 1 to 11
Temperature (Metric) Operating 0°C to 80°C
Type Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
For Use With (Equipment) Fixed Cable to sensor
Internal Reference ARGENTHAL
Membrane LoT Glass
Model InLab™ Solids Go-ISM
Length (Metric) Cable 1.80 m
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato