Learn More
Gibco™ IL13 Recombinant Rat Protein
Product Code. 10767663
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
Each
Product Code. 10767663
Brand: Gibco™ PRC0133
Recombinant IL13 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL13 down-regulates macrophage produced cytokines such as TNF-alpha, IL-1, IL-6, IL-8, and IL-12 in response to LPS challenge or IFN-gamma. IL13 induces monocyte differentiation and also induces B cell differentiation and proliferation.
Recombinant IL13 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL13 down-regulates macrophage produced cytokines such as TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, and IL-12 in response to LPS challenge or IFN-γ. IL13 induces monocyte differentiation and also induces B cell differentiation and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Application) Cell Culture
Gene ID (Entrez) 116553
Molecular Weight (g/mol) 12.7 kDa
Purification Method Sequential Chromatography
Quantity 1 mg
Storage Requirements Store in refrigerator (2–8°C)
Endotoxin Concentration < 0.1 ng/μg
Gene Alias IL-13
Species Rat
Recombinant Recombinant
Expression System E. coli
Protein Family Cytokines & Receptors
Form Lyophilized
Protein Subtype Interleukins
Purity or Quality Grade 95 %
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.