Learn More
Invitrogen™ Human Vitronectin Native Protein
Native Protein
Brand:  Invitrogen™ RP43152
Product Code. 11524181
  • 632.00€ / 100µg
Explore more special offers
Description
Description
Vitronectin (human) Native Protein, RP-43152, from Invitrogen.
RP-43152 contains native human Vitronectin protein. RP-43152 may be used as a positive control in many immunological assays. The RP-43152 protein molecular weight is ∽75 kDa. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
P04004
Control
7448
Human Vitronectin
100μg
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human Vitronectin
Human
Hu
Native
Native
1.5mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
∽75
7.4
Human
RUO
VTN
Unconjugated
Human
Liquid
purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
in vitro research only.