Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17830483
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17830483
missing translation for 'mfr': Gibco™ 100192UG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number P21781
For Use With (Application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulation protein with no preservative
Gene ID (Entrez) 2252
Molecular Weight (g/mol) 18.9 kDa
Name Human FGF-7 (KGF)
Quantity 2 μg
Source E. coli
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <1 EU/ μg
Gene Alias Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Common Name KGF
Gene Symbol FGF7
Biological Activity Determined by a cell proliferation assay using 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Sequence CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Content And Storage -20°C
Expression System E. coli
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado