Learn More
Holmium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370999
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Holmium(III) fluoride is used as an intermediate in the manufacture of glass, metal halide lamp and dopant to garnet laser. It is employed in metallurgy, chemical and physical vapor deposition and in some optical coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13760-78-6
Molecular Formula F3Ho
Molecular Weight (g/mol) 221.93
MDL Number MFCD00016142
InChI Key FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Especificaciones
Melting Point 1143°C
Physical Form Crystalline Lump
Quantity 25 g
UN Number UN3288
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 221.93
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 7.6 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Holmium(III) fluoride, Anhydrous
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado