Learn More
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Shop All Epredia Products
Click to view available options
pH:
6.6
7.2
Quantity:
9.25 g
12 x 9.25g
Unit Size:
Pack of 12
Description
Supplied as 9.25g powder.
Specifications
Specifications
| Product Type | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
| Quantity | 12 x 9.25g |
| pH | 7.2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering