Learn More
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Product Code. 10789823
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Length (Metric):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 400
Pack of 500
Product Code. 10789823
Brand: Ratiolab™ 2655171
Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use these pipets for simple and safe liquid handling. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets feature a low affinity surface which reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • No risk of cross-contamination or carry-over
  • No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
  • Transparent polyethylene construction
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Soft, elastic bulb
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Clearly visible embossed graduations
  • BSE-free
  • Can be used for food
Spezifikation
Material HDPE
Sterility Sterile
For Use With (Application) Food analysis
Quantity 500 Pack
Volume (Metric) 1 mL
Length (Metric) 150 mm
Type Pasteur Pipette
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt