Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcium, magnesium, no phenol red
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7075944
Click to view available options
Quantity:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
5000mL
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11530466
Marke: Gibco™ 14065049
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
HBSS (10X), calcium, magnesium, no phenol red
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ HBSS formulations for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Product Intended Use
For in vitro diagnostic use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use. Uses other than the intended use may be a violation of local law.
cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ HBSS is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard. For supply chain continuity, we offer an identical Gibco™ HBSS product made in our Grand Island facility (14065-056). This facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
Concentrated forms of Gibco™ HBSS require pH adjustment and filtration at the time of preparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 13485 standards, FDA
Content And Storage 15 to 30°C
Description Hanks' Balanced Salt Solution, 500mL, Liquid, 10X Concentration, 5.5 to 6.0 pH, With Calcium, Magnesium, Glucose, 36 Months Shelf Life, For Mammalian Cell Culture
Concentration 10 X
Form Liquid
Product Type Hanks' Balanced Salt Solution
With Additives Calcium, Magnesium, Glucose
Without Additives No Sodium Bicarbonate, No Phenol Red
For Use With (Application) Mammalian Cell Culture
pH 5.5 to 6.0
Quantity 500 mL
Regulatory Status For in-vitro diagnostic use
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt