missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Hazardous Substances Extendable Rack

Product Code. 17866416 Shop All asecos Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 L
40 L
Weight (Metric):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17866416

Brand: asecos™ 27858

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

The Hazardous Substances Rack provides storage of aggressive chemicals.

  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars.
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable.
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed).
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Polyethylene sumps with high resistance against aggressive chemicals (such as acids and alkalis).

Especificaciones

Capacity (English) 7.9 gal.
Capacity (Metric) 30 L
Material Steel
Type Drum Rack
Length (English) 39.84 in.
Length (Metric) 1012.00 mm
Width (English) 39.84 in.
Width (Metric) 1012.00 mm
Height (English) 78.74 in.
Height (Metric) 2000.00 mm
Depth (English) 25.08 in.
Depth (Metric) 637.00 mm
Weight (English) 141.09 lb.
Weight (Metric) 64 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado