Läs mer
Läs mer
Nabertherm™ Hardening Furnace
Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Controller Type:
B500
C540
Temperature Control:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Max Temperature: 1280°C
Specifikationer
Specifikationer
| Controller Type | C540 |
| Capacity (Metric) | 11 L |
| Temperature (Metric) | 1280°C |
| Type | Hardening Furnace |
| Style | Tabletop |
| Temperature Control | Minutes to Max Temp: 120 |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 250 x 350 x 140 mm |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 800 x 750 x 600 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering