Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Side Port Needles (Luer Lock)
Produktkode 11500092
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Needle Gauge:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Förpackningsstorlek
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11500092
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 772909
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Metal Hub Compatible Syringe Terminations
  • PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
  • Needle Point Styles
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
    /li>
    Six needles per pack.
    Tekniske data
    Autoclavable Autoclavable
    Material Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
    Needle Gauge 20 G
    Diameter (English) Inner 0.023 in.
    Diameter (English) Outer 0.035 in.
    Diameter (Metric) Inner 0.6 mm
    Diameter (Metric) Outer 0.91 mm
    Length (English) Needle 2 in.
    Product Type Replacement Needle
    Needle Point Style Cone with Side Port
    For Use With (Equipment) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
    Vis mere Vis mindre
    Korrektion af produktindhold
    Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
    Produkttitel
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.