Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1mm
Codice prodotto. 15491767
Click to view available options
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15491767
Marca: Thermo Scientific™ 042075.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ruby Sphere
Diameter (Metric) 1 mm
Grade Grade 25
Quantity 5 Pieces
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato