Learn More
Gosselin™ Polystrene Petri Dish
Click to view available options
Diameter (Metric):
55 mm
140 mm
Height (Metric):
14.2 mm
20.6 mm
Vent:
0
3
6
Packungsgröße:
Pack of 1620
Pack of 176
Beschreibung
- Appropriate for aseptic production
- Sterilized by irradiation
- Flat bottom
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EC N°1935/2004, ISO 11137, Aseptic |
| Color | Natural |
| Material | Polystyrene |
| Shape | Round |
| Sterility | Aseptic |
| Type | Petri Dish |
| Well Count | 1 |
| For Use With (Application) | For use in clinical, environment, industries, microbiology |
| Vent | 6 |
| Height (Metric) | 14.2 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur