Learn More
Merck Accessories for Classic Glass Filter Holder Kits, 47 mm
Product Code. 15894156 Shop All Merck Products
Click to view available options
Includes:
Base and Stopper Only
Glass Frit Membrane Support
PTFE-faced Membrane Support
Stainless Steel Screen
Unit Size:
Each
Product Code. 15894156
Brand: Merck XX1014722
Only null left
Add to basket
Add to basket
Accessory part for the Classic Glass Filter Holder Kits.
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product:
  • These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
  • This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits.
  • Mounts in standard 1 L and 4 L filtering flasks.
  • Diameter: 47 mm
  • Filtration area: 9.6 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Clear
Disposable Reusable
For Use With (Equipment) Millipore Classic Glass Filter Holder Kit
Material Silicone
Includes PTFE-faced Membrane Support
Type Glass Base and Stopper
Diameter (Metric)Top 47 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt