Learn More
Euro Protection™ Freedite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Freedite Low-Cut Safety Shoes are padded for a comfortable, snug fit and feature a footbridge for rigidity and a composite toe cap for safety.
Brand:  Euro Protection™ 9FREL42
 View more versions of this product
Product Code. 15755635
  • 80.00€ / 1 pair
Estimated Shipment: 27-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Footbridge for torsional rigidity.
  • Padding for snug fit.
  • Also available with an electrical hazards resistant outsole on request (Reference: 9FEHH).
  • Full grain leather upper, reflective trim at the back.
  • Breathable 3D mesh lining.
  • Removable, textile and foam insole.
  • Composite toe cap.
  • Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
  • Injected polyurethane midsole.
  • Polyurethane outsole.
Specifica
Specifica
Black
Leather
Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Low
563 g per shoe in size 8
Breathable 3D mesh lining
42
Polyurethane, Composite Fabric
Composite
EN ISO 20345 : 2011
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato