Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3218912 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduations:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 12
Pack of 2
Pack of 4
Pack of 6
Pack of 8
Produktkod. 11967884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C.
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Translucent cylinders
  • Molded-in large, easy-to-read graduations
  • Large rounded base ribbed for reinforcement and stability
  • Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
  • Non-wetting
  • Chemical resistant
  • Contact-clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 50 mL
Material Polypropylene
Certifications/Compliance ASTM
Calibration To Contain, To Deliver
Graduations 1 mL
Autoclavable Autoclavable
Subdivision 1mL
Shape Round
Base Type Circular
Type Graduated Cylinder
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.