Läs mer
Fisherbrand™ Mini IR Traceable™ Thermometer
Produktkod. 11789775 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Includes:
Thermometer, Battery
Förpackningsstorlek:
Each
Récupel-bijdrage uitgesloten
Produktkod. 11789775
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Récupel-bijdrage uitgesloten
Innehåller
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Pocket-size infrared thermometer captures temperature readings of any surface—liquids, solids and semisolids—in less than a second
Pocket-size infrared thermometer captures temperature readings of any surface—liquids, solids and semisolids—in less than a second. The Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ Thermometer provides noninvasive, no-touch temperature measurements.
Offers simple operation—turn it on, point at sample and take reading.
  • Easy-to-read, 0.5 in. (1.3 cm) high digital display
  • Sophisticated, break-through NASA-type microelectronics
  • Soft-touch keys, flip-open stand, key chain
  • Switchable °C/°F, hold, minimum only/maximum only readings, continuously on mode
  • Low-battery alert, and battery with 40 continuous hours life
  • Resolution: 0.1°
  • Accuracy: ±1°C between 15.0° to 40.0°C and ±1.5°C outside of this range
  • Field of view is 1:1; emissivity is fixed at 0.95
Beställningsinfo
  • Dimensions: 2.5 x 1.5 x 0.5 in. (6.4 x 3.8 x 1.3cm)
  • Weight: 1 oz. (28.34g)
Certifikat
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifikationer
Certifications/Compliance ISO 17025, A2LA, NIST
For Use With (Application) Food preparation, life sciences, field use, cleanrooms and for fast inspections
Includes Thermometer, Battery
Length (English) Overall 2.5 in.
Length (Metric) 64 mm
Length (Metric) Overall 64 mm
Resolution 0.1°
Weight (English) 1 oz.
Weight (Metric) 0.028 kg
Product Type Mini IR Traceable Thermometer
Max. Temperature (English) 230°F
Max. Temperature (Metric) 110°C
Min. Temperature (English) -7°F
Min. Temperature (Metric) -22°C
Temperature Range (English) -7°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -22°C to +110°C
Calibrated Yes
Battery Type 3V Lithium
Accuracy ±1 Between 15° to 40°C and ±1.5 outside of this range
Display Digital
Width (Metric) 37 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.