Läs mer
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Yeast Extract
Produktkod. p-98105
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek
100g
2kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10255153
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents™ BP1422100
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Additive for preparing bacterial nutrient media
Water soluble portion of autolyzed fresh yeast used in bacteriological culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Dehydrated
Grade Molecular genetics
Media Type Yeast Extract
Product Type Microbiology Media
Packaging Type Poly Bottle
Quantity 100 g
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.