Learn More
Bochem™ Safety Gas Burner with Needle Valve
Codice prodotto. 10525801
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Burner
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Récupel-bijdrage uitgesloten
Codice prodotto. 10525801
missing translation for 'mfr': Bochem™ 7400S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Récupel-bijdrage uitgesloten
Use with confidence thanks to a thermo safety element to prevent accidents in the laboratory.
  • A low center of gravity and anti-slip rubber coating under the base ensure absolute stability
  • All gas ducts are turned of one brass piece for maximum accuracy and absolute safety
  • Easy to use, ergonomic knob enables a fine regulation of the gas supply
  • Manufactured from nickel-plated brass in compliance with DIN 30665
  • Maintains temperatures of up to 1300°C
  • Thermo electric safety pilot: after extinction of the flame the thermo safety element closes the gas supply of the magnet breech
  • Pilot flame fires the main flame
Specifica
Product Type Burner
Gas Type Natural Gas
Material Nickel, Steel
Diameter (Metric) 78 mm
Height (Metric) 170 mm
Includes Needle Valve
Max. Temperature (Metric) 1300°C
No. per Pack 1 Ea.
Weight (Metric) 0.8 kg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato