Learn More
Brady™ Engraved Replacement Labels for M710, M610, M611
Product Code. 17897864
Click to view available options
Color:
Black
Green
Red
Silver
White
Yellow
Dimensions (LxW):
7.95 x 27 mm
12.45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Product Code. 17897864
Brand: Brady™ 312069
Only null left
Add to basket
Add to basket
Engraved Plate Replacement Labels for use with Brady™ Printers M611, M610 and M710.
  • Engraved Plate Replacement labels for the M610 and M611 Thermal Transfer Portable Printers
  • Parts can also be printed on the M710 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
  • Aggressive adhesive and solvent resistance makes them an ideal replacement for engraved tags
  • Service temperature of -40°C to +100°C
Specifications
Adhesive Type Permanent Acrylic, Foam-backed
Coating None
Color Green
Finish Gloss
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Engraved Plate Labels
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
For Use With (Equipment) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantity 250 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (English) 0.0256 in.
Thickness (Metric) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 7.95 x 27 mm
Length (English) 0.313 in.
Width (English) 1.06 in.
Width (Metric) 27 mm
Width (English) Printable Area 27 mm
Alternate Part Number M6-01-7593-GN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt