Learn More
Brady™ Engraved Replacement Labels for M710, M610, M611
Click to view available options
Color:
Black
Green
Red
Silver
White
Yellow
Dimensions (LxW):
7.95 x 27 mm
12.45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Beskrivning
- Engraved Plate Replacement labels for the M610 and M611 Thermal Transfer Portable Printers
- Parts can also be printed on the M710 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
- Aggressive adhesive and solvent resistance makes them an ideal replacement for engraved tags
- Service temperature of -40°C to +100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Adhesive Type | Permanent Acrylic, Foam-backed |
| Coating | None |
| Color | Silver |
| Finish | Gloss |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Engraved Plate Labels |
| Sterility | Non-sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering