Learn More
Abeba™ Dynamic 7315 Shoes
Special respiration absorbing lining allows the foot to breathe. Includes TPU sole with high slip resistance.
Brand:  Abeba™ 7315/38
 View more versions of this product
Product Code. 15662678
  • 68.55€ / 1 pair
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Smooth leather
  • Black/brown
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leather
Slip-resistant
7315
Black
38
Polyurethane
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado