Learn More
Contec™ EasyReach™ Cleaning Pads
BIOPHARMA
Product Code. 16601882 Shop All Contec Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
Product Type:
Cleaning Pad
Pre-saturated Cleaning Pad
Ultrasonically Sealed Cleaning Pad
Material:
Polyester
Quilted Polyester
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 4
Pack of 60
Pack of 64
Pack of 8
Product Code. 16601882
Brand: Contec™ MEQT0022
Only null left
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
EasyReach™ Cleaning Pads are very absorbent, which ensures even coverage of disinfectant or IPA.
  • Single-use sealed polyester
  • Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
  • Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
  • Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Ultrasonically Sealed Cleaning Pad
Length (English) 7.5 in.
Length (Metric) 19 cm
Width (English) 2.8 in.
Width (Metric) 7 cm
Material Polyester
Autoclavable Not Autoclavable
Sterility Sterile
Disposable Single-use
Edges Ultrasonically Sealed
Dimensions (L x W) 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
For Use With (Equipment) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Packaging Quantity 4/Bag, 25 Bags/Cs.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.