Learn More
KARTELL Conical Test Tube
The Conical Test Tube comes with a tight screw cap for a sealed test environment.
Brand: KARTELL 8400300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Supplied with PP tight screw cap.
- Sterile With red cap. (Withstand up to - 80° C).
- Pyrogen-free. 8500 RCFxG.
- Dimensions 30 x 115 mm.
Spezifikation
Conical | |
115 mm | |
Cylindrical | |
Not Autoclavable | |
Test Tube |
50 mL | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Yes |