Learn More
Heathrow Scientific Conical Centrifuge Tubes, Natural
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7193567 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
15 mL
50 mL
Packaging:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Skirted
Racked
missing translation for 'unitSize'
Pack of 500
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16330776
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific HS4426B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap, Sterile
  • Autoclavable
Specifica
Color Natural
Product Type Centrifuge Tube
Description Conical Centrifuge Tubes
Closure Color Natural
Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 15 mL
Bottom Shape Conical
Material Polyethylene
Graduations 0.5 mL
No. per Case 500
No. per Pack 50
Packaging Bulk Wrap
Holds Tubes
Sterility Sterile
Disposable Single-use
Graduated Yes
Closure Material Polyethylene
Dnase Free No
Height (Metric) 120 mm
Closure Type Flat Lid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato