Learn More
Fisherbrand™ Black Conical Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Product Code. p-6926016 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
50 mL
Unit Size:
Pack of 500
Product Code. 15396548
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Available in pure black for light sensitive samples. Black Conical Centrifuge Tubes come with attached flat caps for easy one handed use. Tubes are autoclavable and disposable.
  • Certified DNase, RNase, and Pyrogen free.
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging.
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labeling.
  • Attached flat caps.
Tekniske data
Certifications/Compliance Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Closure Material Polyethylene
Closure Color Black
Color Black
Capacity (Metric) 15 mL
Disposable Single-use
Material Polypropylene
Includes Attached Flat Caps
Sterility Sterile
Autoclavable Autoclavable
Shape Cylindrical
Length (Metric) 120 mm
Capacity (English) 0.5 oz.
Bottom Shape Conical
Closure Type Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Diameter (Metric) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
Max. RCF 9,400 x g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.