Learn More
STEMCELL Technologies Collagen Solution
Code produit. 15212755
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
35 mL
Conditionnement:
35mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15212755
Marque: STEMCELL Technologies 04902
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For preparation of collagen gels and for coating cell culture surfaces
  • MegaCult™-C Complete Kit with Cytokines includes all reagents required for the optimal growth of megakaryocyte progenitors (CFU-Mk) within double chamber slides and for the detection of CFU-Mk colonies by immunocytochemical staining
  • MegaCult™-C medium is optimized for the growth of CFU-Mk in human bone marrow, mobilized peripheral blood and cord blood samples
  • It is suitable for use with CD34+-enriched cells, mononuclear cells and cells isolated by other purification methods
Spécification
For Use With (Application) Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay
Quantity 35 mL
Cell Type Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.